Tisk…
3-Aminosalicylic acid, powder
Dodavatel: MP Biomedicals
Varování
Synonyms: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
0215476990 0215476980
ICNA0215476990EA 9530 CZK
ICNA0215476990 ICNA0215476980
3-Aminosalicylic acid, powder
3-Aminosalicylic acid
Soluble in KOH, clear solution.
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153.14
Bod varu: 347
Bod tání: 290
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010299
CAS číslo: 570-23-0
EINECS: 209-328-0