Tisk…
3,4,5-Trimethoxyanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
631272-25G 631272-5G
SIAL631272-25GEA 7590 CZK
SIAL631272-25G SIAL631272-5G
3,4,5-Trimethoxyanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxyanthranilic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₅
MW: 227,22 g/mol
MDL Number: MFCD00051630
CAS číslo: 61948-85-4
EINECS: 263-344-2