Tisk…
4-Amino-o-anisic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Amino-2-methoxybenzenecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
647624-25G 647624-5G
SIAL647624-25GEA 2620 CZK
SIAL647624-25G SIAL647624-5G
4-Amino-o-anisic acid, Sigma-Aldrich®
4-Amino-o-anisic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
MDL Number: MFCD00114479
CAS číslo: 2486-80-8
EINECS: 219-632-5