Tisk…
4-Amino-o-anisic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-2-methoxybenzenecarboxylic acid
H27419.06 H27419.14
H27419.06EA 838 CZK
H27419.06 H27419.14
4-Amino-o-anisic acid 97%
4-Amino-o-anisic acid
Purity: 97% CAS No.: 2486-80-8 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: ca 150° dec. MDL No.: MFCD00114479
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167.16
Bod tání: ∼ 150 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114479
CAS číslo: 2486-80-8
EINECS: 219-632-5