Tisk…
5-Amino-m-anisic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
694428-1G 694428-5G
SIAL694428-1GEA 1500 CZK
SIAL694428-1G SIAL694428-5G
5-Amino-m-anisic acid, Sigma-Aldrich®
5-Amino-m-anisic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
MDL Number: MFCD07783718
CAS číslo: 74165-74-5