Tisk…
3-Amino-p-anisic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20669.06 B20669.14
B20669.06EA 1100 CZK
B20669.06 B20669.14
3-Amino-p-anisic acid ≥98%
3-Amino-p-anisic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2840-26-8 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 208-210° MDL No.: MFCD00002521
Vzorec: C₈H₉NO₃
Bod varu: 335 °C (1013 hPa)
Bod tání: 208…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002521
CAS číslo: 2840-26-8
EINECS: 220-634-3