Tisk…
5-Methoxyanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
665118-1G 665118-5G
SIAL665118-1GEA 2240 CZK
SIAL665118-1G SIAL665118-5G
5-Methoxyanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
5-Methoxyanthranilic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167.16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016509
CAS číslo: 6705-03-9