5-Methoxyanthranilic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L10295.03
L10295.06
L10295.03EA
2590
CZK
L10295.03
L10295.06
5-Methoxyanthranilic acid ≥98%
5-Methoxyanthranilic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 6705-03-9
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: 150-152°
Beilstein Reference: 777690
Vzorec:
C₈H₉NO₃ MW: 167.16 Bod tání: 150…152 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016509 CAS číslo: 6705-03-9 |