Tisk…
3-Aminobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
127671-100G 127671-25G 127671-500G
SIAL127671-100GEA 1160 CZK
SIAL127671-100G SIAL127671-25G SIAL127671-500G
3-Aminobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Aminobenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: 174 °C
Hustota: 1,5105 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007795
CAS číslo: 99-05-8
EINECS: 202-724-4
Merck Index: 13,00420