Tisk…
4-(Dimethylamino)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Dimethylaminobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
D139459-100G D139459-25G
SIALD139459-100GEA 3360 CZK
SIALD139459-100G SIALD139459-25G
4-(Dimethylamino)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19
Bod varu: 297
Bod tání: 149
Hustota: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002537
CAS číslo: 619-84-1
EINECS: 210-615-8
Merck Index: 13,03259