Tisk…
Benzoan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Benzoic acid sodium salt
109169-25G 109169-1KG 109169-5KG
SIAL109169-25GEA 0 CZK
SIAL109169-25G SIAL109169-1KG SIAL109169-5KG
Benzoan sodný, Sigma-Aldrich®
Benzoan sodný
Vzorec: C₆H₅COONa
MW: 144,11 g/mol
Bod tání: 410…430 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012463
CAS číslo: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654