Tisk…
4-Cyanobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
C89803-25G C89803-5G
SIALC89803-25GEA 6460 CZK
SIALC89803-25G SIALC89803-5G
4-Cyanobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Bod varu: 313 °C (1013 hPa)
Bod tání: 220…222 °C
Hustota: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002528
CAS číslo: 619-65-8
EINECS: 210-606-9