Tisk…
2-Cyanobenzoic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50237.03 H50237.06
H50237.03EA 1590 CZK
H50237.03 H50237.06
2-Cyanobenzoic acid 96%
2-Cyanobenzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 3839-22-3 Molecular Formula: C8H5NO2 Formula Weight: 147.13 Melting Point: 210-212° MDL No.: MFCD00045796
Vzorec: C₈H₅NO₂
Bod tání: 210…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045796
CAS číslo: 3839-22-3