Tisk…
Kyselina benzoová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W213128-100G-K W213128-1KG-K W213128-5KG-K
SIALW213128-100G-KEA 3580 CZK
SIALW213128-100G-K SIALW213128-1KG-K SIALW213128-5KG-K
Kyselina benzoová, Sigma-Aldrich®
Kyselina benzoová
Vzorec: C₇H₆O₂
Bod varu: 249 °C (1013 hPa)
Bod tání: 121…123 °C
Hustota: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002398
CAS číslo: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM