Kyselina benzoová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
109479-1KG
109479-500G
109479-3KG
SIAL109479-1KGEA
1300
CZK
SIAL109479-1KG
SIAL109479-500G
SIAL109479-3KG
Kyselina benzoová, Sigma-Aldrich®
Kyselina benzoová
Vzorec:
C₇H₆O₂ Bod varu: 249 °C (1013 hPa) Bod tání: 121…123 °C Hustota: 1,316 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002398 CAS číslo: 65-85-0 EINECS: 200-618-2 REACH: 01-2119455536-33 Merck Index: 13,01092 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...