Tisk…
Dimethyl terephthalate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Terephthalic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
86440-1KG 86440-250G 86440-50G
SIAL86440-1KGEA 1690 CZK
SIAL86440-1KG SIAL86440-250G SIAL86440-50G
Dimethyl terephthalate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl terephthalate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Bod varu: 288 °C (1013 hPa)
Bod tání: 139 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008440
CAS číslo: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306