Dimethyl terephthalate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Terephthalic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
185124-3KG
185124-500G
SIAL185124-3KGEA
3940
CZK
SIAL185124-3KG
SIAL185124-500G
Dimethyl terephthalate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl terephthalate
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₄ Bod varu: 288 °C (1013 hPa) Bod tání: 139 °C Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 141 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008440 CAS číslo: 120-61-6 EINECS: 204-411-8 Merck Index: 12,09306 |