Dimethyl terephthalate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Terephthalic acid dimethyl ester
180580010
180580025
180580250
180585000
ACRO180580010EA
2060
CZK
ACRO180580010
ACRO180580025
ACRO180580250
ACRO180585000
Dimethyl terephthalate 99%
Dimethyl terephthalate
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₄ MW: 194,19 g/mol Bod varu: 288 °C (1013 hPa) Bod tání: 140…143 °C Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 154 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008440 CAS číslo: 120-61-6 EINECS: 204-411-8 Merck Index: 12,09306 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Flakes and/or pellets |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 143 °C |
GC | ≥98.5 % |
Acid value | ≤0.03 mg KOH/g |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...