Tisk…
Dimethylftalát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Phthalic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W508500-10KG W508500-1KG W508500-25KG W508500-SAMPLE
SIALW508500-10KGEA 7650 CZK
SIALW508500-10KG SIALW508500-1KG SIALW508500-25KG SIALW508500-SAMPLE
Dimethylftalát, Sigma-Aldrich®
Dimethylftalát
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19
Bod varu: 283.7
Bod tání: 6
Hustota: 1.192 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 146
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008425
CAS číslo: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281