Dimethylftalát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Phthalic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
525081-1L
525081-4L
SIAL525081-1LEA
2680
CZK
SIAL525081-1L
SIAL525081-4L
Dimethylftalát, Sigma-Aldrich®
Dimethylftalát
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₄ MW: 194.19 Bod varu: 283.7 Bod tání: 6 Hustota: 1.192 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 146 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008425 CAS číslo: 131-11-3 EINECS: 205-011-6 Merck Index: 13,03281 |