Tisk…
Dimethylftalát, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Phthalic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
41320-1ML-F 41320-5ML-F
41320-1ML-FEA 1210 CZK
41320-1ML-F 41320-5ML-F
Dimethylftalát, Supelco®
Dimethylftalát
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19
Bod varu: 283.7
Bod tání: 6
Hustota: 1.192 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 146
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008425
CAS číslo: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe7d3514e30977250597e29f3071d256069bbc6&vid=ff78273bde9dfcf60c645420c85ba4b6e97bd8a8&prid=web&clid=SAPDAM