Dimethylftalát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Phthalic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00918.0100
8.00918.1000
8.00918.2500
8.00918.0100EA
835
CZK
8.00918.0100
8.00918.1000
8.00918.2500
Dimethylftalát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dimethylftalát
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₄ MW: 194.19 Bod varu: 283.7 Bod tání: 6 Hustota: 1.192 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 146 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008425 CAS číslo: 131-11-3 EINECS: 205-011-6 Merck Index: 13,03281 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility |
|
Melting Point | 6 °C |
Molar Mass | 194.18 g/mol |
Boiling Point | 283 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.008 hPa (20 °C) |
Flash Point | 150 °C |
Refractive Index | 1.5137 (25 °C, 589 nm) |
Density | 1.19 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 460 °C DIN 51794 |