Tisk…
Diethylftalát for synthesis
Dodavatel: Merck
Synonyms: Phthalic acid diethyl ester
8.22323.0100 8.22323.1000 8.22323.2500 8.22323.9025
8.22323.0100EA 0 CZK
8.22323.0100 8.22323.1000 8.22323.2500 8.22323.9025
Diethylftalát for synthesis
Diethylftalát
Vzorec: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222.24
Bod varu: 298
Bod tání: –3 °C
Hustota: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 156 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009111
CAS číslo: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM