Diethylftalát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Phthalic acid diethyl ester
A17529.0B
A17529.0E
A17529.30
A17529.0BEA
1440
CZK
A17529.0B
A17529.0E
A17529.30
Diethylftalát ≥99%
Diethylftalát
Purity: 99%
CAS No.: 84-66-2
Molecular Formula: C12H14O4
Formula Weight: 222.24
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.5020
Melting Point: -64°
Boiling Point: 296-298°
Beilstein Reference: 1912500
Merck Reference: 14,7371
MDL No.: MFCD00009111
Vzorec:
C₁₂H₁₄O₄ MW: 222.24 Bod varu: 296…298 °C Bod tání: –64 °C Hustota: 1.118 Bod vzplanutí: 160 °C (320 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009111 CAS číslo: 84-66-2 EINECS: 201-550-6 Merck Index: 12,07527 |