Tisk…
Dibutylftalát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: DBP, Phthalic acid dibutyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
524980-1L 524980-25ML 524980-4L 524980-100ML
SIAL524980-1LEA 1720 CZK
SIAL524980-1L SIAL524980-25ML SIAL524980-4L SIAL524980-100ML
Dibutylftalát, Sigma-Aldrich®
Dibutylftalát
Vzorec: C₁₆H₂₂O₄
MW: 278.35
Bod varu: 340
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 171 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009441
CAS číslo: 84-74-2
EINECS: 201-557-4
UN: 3082
ADR: 9 III
REACH: 01-2119493042-44
Merck Index: 13,01586
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd0889645c3647a1b051c82c9c74ea035c4e295&vid=561e5c60f906bd1eb64b32466d8325825293fda4&prid=web&clid=SAPDAM