Tisk…
Bis(2-etylhexyl)ftalát, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Di-iso-octyl phthalate, Dioctyl phthalate, Di-(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP, Di(2-ethylhexyl) phthalate, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl) ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
80030-25ML 80030-5ML
80030-25MLEA 14730 CZK
80030-25ML 80030-5ML
Bis(2-etylhexyl)ftalát, Supelco®
Bis(2-etylhexyl)ftalát
Vzorec: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390.56
Bod varu: 386.9
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 195
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009493
CAS číslo: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d3117a9798cd0d899362869d4cf84edb064ceb4&vid=bba6a5c18f4245a9ea293c227821f73936c14eef&prid=web&clid=SAPDAM