Tisk…
Propyl 4-hydroxybenzoát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5835-100G P5835-500G
SIALP5835-100GEA 4460 CZK
SIALP5835-100G SIALP5835-500G
Propyl 4-hydroxybenzoát, Sigma-Aldrich®
Propyl 4-hydroxybenzoát
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Bod varu: 292 °C (1013 hPa)
Bod tání: 95 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002354
CAS číslo: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 13,07958