Propyl 4-hydroxybenzoát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
A10180.30
A10180.0B
A10180.0I
A10180.30EA
1570
CZK
A10180.30
A10180.0B
A10180.0I
Propyl 4-hydroxybenzoát ≥99%
Propyl 4-hydroxybenzoát
Purity: 99+%
CAS No.: 94-13-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 95-99°
Beilstein Reference: 1103245
Merck Reference: 14,7866
MDL No.: MFCD00002354
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 Bod varu: 292 Bod tání: 95…99 °C Hustota: 1.28 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 180 °C (356 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002354 CAS číslo: 94-13-3 EINECS: 202-307-7 Merck Index: 13,07958 |