Propyl 4-hydroxybenzoát 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
131590050
131595000
131590025
131591000
ACRO131590050EA
1210
CZK
ACRO131590050
ACRO131595000
ACRO131590025
ACRO131591000
Propyl 4-hydroxybenzoát 99+%
Propyl 4-hydroxybenzoát
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Bod varu: 292 °C (1013 hPa) Bod tání: 95…99 °C Hustota: 1,28 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002354 CAS číslo: 94-13-3 EINECS: 202-307-7 Merck Index: 13,07958 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 95 to 99 °C |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
Appearance of solution | almost colorless |