Tisk…
methyl 4-hydroxybenzoát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W271004-10KG-K W271004-1KG-K W271004-5KG-K
SIALW271004-10KG-KEA 19460 CZK
SIALW271004-10KG-K SIALW271004-1KG-K SIALW271004-5KG-K
methyl 4-hydroxybenzoát, Sigma-Aldrich®
methyl 4-hydroxybenzoát
Vzorec: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152.15
Bod varu: 270…280 °C (1013 hPa)
Bod tání: 125…128 °C
Hustota: 1.1208 g/cm³ (137 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002352
CAS číslo: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM