methyl 4-hydroxybenzoát ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A14289.0B
A14289.30
AB110341.1000
A14289.0I
A14289.0BEA
4740
CZK
A14289.0B
A14289.30
ABCRAB110341.1000
A14289.0I
methyl 4-hydroxybenzoát ≥99%
methyl 4-hydroxybenzoát
Purity: 99%
CAS No.: 99-76-3
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
pH: 5.8
Melting Point: 125-128°
Boiling Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 509801
Merck Reference: 14,6107
MDL No.: MFCD00002352
Vzorec:
HOC₆H₄CO₂CH₃ MW: 152,15 g/mol Bod varu: ∼280 °C (rozkl.) Bod tání: 125…128 °C Hustota: 1,1208 g/cm³ (137 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002352 CAS číslo: 99-76-3 EINECS: 202-785-7 Merck Index: 14,6107 |