Tisk…
methyl 4-hydroxybenzoát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
126961000 126965000 126960025 126960100
ACRO126961000EA 1240 CZK
ACRO126961000 ACRO126965000 ACRO126960025 ACRO126960100
methyl 4-hydroxybenzoát 99%
methyl 4-hydroxybenzoát
Vzorec: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152.15
Bod varu: 298.6 °C (760 mmHg)
Bod tání: 125…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002352
CAS číslo: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %