Tisk…
Butyl 4-hydroxybenzoát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W220302-1KG W220302-5KG W220302-SAMPLE
SIALW220302-1KGEA 2570 CZK
SIALW220302-1KG SIALW220302-5KG SIALW220302-SAMPLE
Butyl 4-hydroxybenzoát, Sigma-Aldrich®
Butyl 4-hydroxybenzoát
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Bod varu: 156…157 °C (3,5 mmHg)
Bod tání: 73 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016478
CAS číslo: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583