Butyl 4-hydroxybenzoát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
54680-1KG-F
54680-250G-F
54680-50G-F
SIAL54680-1KG-FEA
4880
CZK
SIAL54680-1KG-F
SIAL54680-250G-F
SIAL54680-50G-F
Butyl 4-hydroxybenzoát, Sigma-Aldrich®
Butyl 4-hydroxybenzoát
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194,23 g/mol Bod varu: 156…157 °C (3,5 mmHg) Bod tání: 73 °C Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00016478 CAS číslo: 94-26-8 EINECS: 202-318-7 Merck Index: 13,01583 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...