Tisk…
Butyl 4-hydroxybenzoát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A14043.22 A14043.30
A14043.22EA 1360 CZK
A14043.22 A14043.30
Butyl 4-hydroxybenzoát ≥99%
Butyl 4-hydroxybenzoát
Purity: 99+% CAS No.: 94-26-8 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Melting Point: 67-71° Beilstein Reference: 1103741 Merck Reference: 14,1584 MDL No.: MFCD00016478
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Bod varu: 156…157 °C (3,5 mmHg)
Bod tání: 67…71 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016478
CAS číslo: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 14,1584