Tisk…
Butyl 4-hydroxybenzoát 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
403571000 403575000
ACRO403571000EA 1910 CZK
ACRO403571000 ACRO403575000
Butyl 4-hydroxybenzoát 99+%
Butyl 4-hydroxybenzoát
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Bod varu: 156 °C (3,5 mmHg)
Bod tání: 68…71 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016478
CAS číslo: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %