Tisk…
Methyl-3-hydroxybenzoate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14425.14 A14425.22 A14425.36
A14425.14EA 1780 CZK
A14425.14 A14425.22 A14425.36
Methyl-3-hydroxybenzoate ≥99%
Methyl-3-hydroxybenzoate
Purity: 99% CAS No.: 19438-10-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 70-72° Boiling Point: 280-281°/708mm MDL No.: MFCD00002295
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod varu: 280…281 °C (708 mmHg)
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002295
CAS číslo: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5