Methyl-3-hydroxybenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
352000250
352001000
ACRO352000250EA
1910
CZK
ACRO352000250
ACRO352001000
Methyl-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3-hydroxybenzoate
Vzorec:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 Bod varu: 280…281 °C (709 mmHg) Bod tání: 70…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002295 CAS číslo: 19438-10-9 EINECS: 243-071-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 70 to 74 °C |
HPLC | ≥97.5 % |