Tisk…
Ethyl-3-hydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
251208-100G 251208-25G
SIAL251208-100GEA 6540 CZK
SIAL251208-100G SIAL251208-25G
Ethyl-3-hydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-hydroxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod varu: 282 °C (1013 hPa)
Bod tání: 72…73 °C
Hustota: 1,068 g/cm³ (131 °C)
MDL Number: MFCD00002296
CAS číslo: 7781-98-8
EINECS: 231-951-1