Tisk…
Ethyl-3-hydroxybenzoate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxybenzoate
A15343.14 A15343.22 A15343.36
A15343.14EA 1750 CZK
A15343.14 A15343.22 A15343.36
Ethyl-3-hydroxybenzoate ≥99%
Ethyl-3-hydroxybenzoate
Purity: 99% CAS No.: 7781-98-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 187-188°/31mm MDL No.: MFCD00002296
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18
Bod varu: 187…188 °C (31 mmHg)
Bod tání: 72…76 °C
Hustota: 1.068 g/cm³ (131 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002296
CAS číslo: 7781-98-8
EINECS: 231-951-1