Tisk…
Methylsalicylát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W274518-10KG-K W274518-1KG-K W274518-5KG-K
SIALW274518-10KG-KEA 6360 CZK
SIALW274518-10KG-K SIALW274518-1KG-K SIALW274518-5KG-K
Methylsalicylát, Sigma-Aldrich®
Methylsalicylát
Vzorec: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
MW: 152.15
Bod varu: 432
Bod tání: 100…101 °C
Hustota: 1.184 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 99
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002214
CAS číslo: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d636eb895c055579d494c4b8ed1636c32f052dd7&vid=7f7da4bc95980831012b381705f4b5a3f4ab7003&prid=web&clid=SAPDAM