Tisk…
Methylsalicylát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
M6752-250ML M6752-1L M6752-500ML M6752-1GA
SIALM6752-250MLEA 1750 CZK
SIALM6752-250ML SIALM6752-1L SIALM6752-500ML SIALM6752-1GA
Methylsalicylát, Sigma-Aldrich®
Methylsalicylát
Vzorec: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Bod varu: 432 °C (1013 hPa)
Bod tání: 100…101 °C
Hustota: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002214
CAS číslo: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d636eb895c055579d494c4b8ed1636c32f052dd7&vid=7f7da4bc95980831012b381705f4b5a3f4ab7003&prid=web&clid=SAPDAM