Methylsalicylát, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
76631-1ML-F
76631-5ML-F
76631-1ML-FEA
1250
CZK
76631-1ML-F
76631-5ML-F
Methylsalicylát, Supelco®
Methylsalicylát
Vzorec:
2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃ Bod varu: 432 °C (1013 hPa) Bod tání: 100…101 °C Hustota: 1,184 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 99 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002214 CAS číslo: 119-36-8 EINECS: 204-317-7 Merck Index: 13,06143 |