Methylsalicylát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98%
CAS No.: 119-36-8
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5360
Odour: Characteristic
Melting Point: -9°
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 971516
Merck Reference: 14,6120
MDL No.: MFCD00002214
Vzorec:
2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃ Bod varu: 224 °C Bod tání: –9 °C Hustota: 1,180 Bod vzplanutí: 99 °C (210 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002214 CAS číslo: 119-36-8 EINECS: 204-317-7 Merck Index: 14,6120 |