Ethylsalicylát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-hydroxybenzoate
A10101.0E
A10101.22
A10101.36
A10101.0EEA
5120
CZK
A10101.0E
A10101.22
A10101.36
Ethylsalicylát ≥99%
Ethylsalicylát
Purity: 99%
CAS No.: 118-61-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5220
Melting Point: 1°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 907659
Merck Reference: 14,3850
MDL No.: MFCD00002215
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Bod varu: 232 °C Bod tání: 1 °C Hustota: 1,130 Bod vzplanutí: 107 °C (224 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002215 CAS číslo: 118-61-6 EINECS: 204-265-5 Merck Index: 14,3850 |