Tisk…
Ethylsalicylát 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
150490010 150492500 150490250
ACRO150490010EA 2890 CZK
ACRO150490010 ACRO150492500 ACRO150490250
Ethylsalicylát 99+%
Ethylsalicylát
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod varu: 234 °C (760 mmHg)
Bod tání: 2…3 °C
Hustota: 1,128 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002215
CAS číslo: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 13,03881
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (25/25°C) 1.126 to 1.13
Acid value ≤1 mg KOH/g