Ethyl-4-nitrobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A13398.14
A13398.22
A13398.36
A13398.14EA
769
CZK
A13398.14
A13398.22
A13398.36
Ethyl-4-nitrobenzoate ≥98%
Ethyl-4-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 99-77-4
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 55-58°
Beilstein Reference: 1912879
Merck Reference: 14,3832
MDL No.: MFCD00007351
Vzorec:
C₉H₉NO₄ Bod tání: 55…58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007351 CAS číslo: 99-77-4 EINECS: 202-786-2 Merck Index: 14,3832 |