Tisk…
Ethyl-4-nitrobenzoate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl 4-nitrobenzoate, 4-Nitrobenzoic acid ethyl ester
168421000 168425000
168421000.EA 2310 CZK
168421000. 168425000.
Ethyl-4-nitrobenzoate 99%
Ethyl-4-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195.17
Bod tání: 56…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007351
CAS číslo: 99-77-4
EINECS: 202-786-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥98.5 %