Tisk…
Methyl-3-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
168440250 168441000 168445000
ACRO168440250EA 806 CZK
ACRO168440250 ACRO168441000 ACRO168445000
Methyl-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₇NO₄
Bod varu: 279 °C (760 mmHg)
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007250
CAS číslo: 618-95-1
EINECS: 210-574-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %