Tisk…
Ethyl-2-nitrobenzoate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A19994.14 A19994.22
A19994.14EA 2130 CZK
A19994.14 A19994.22
Ethyl-2-nitrobenzoate ≥97%
Ethyl-2-nitrobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 610-34-4 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.18 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 172-174°/18mm Merck Reference: 14,3832 MDL No.: MFCD00014696
Vzorec: C₉H₉NO₄
Bod varu: 172…174 °C (18 mmHg)
Bod tání: 26…30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014696
CAS číslo: 610-34-4
EINECS: 210-220-0
Merck Index: 14,3832